2,4,6-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12305.06
A12305.14
A12305.22
A12305.06EA
42.9
EUR
A12305.06
A12305.14
A12305.22
2,4,6-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98%
2,4,6-Trihidroxybenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 3147-39-5
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 2837819
Formula:
C₈H₈O₅ Pto. de fusión: 175…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013969 Núm. CAS: 3147-39-5 EINECS: 221-566-7 |