3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
279931000 279935000
ACRO279931000EA 75.3 EUR
ACRO279931000 ACRO279935000
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo 99%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₅
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016430
Núm. CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %