3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 48.4 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo 99%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₅
Pto. Ebullición: 450 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002194
Núm. CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Índice Merck: 13,04366
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %