3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Metilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
L05926.18
L05926.30
L05926.18EA
55.8
EUR
L05926.18
L05926.30
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 99-24-1
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 2113180
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00002194
Formula:
C₈H₈O₅ MW: 184,15 g/mol Pto. Ebullición: 450 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 198…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002194 Núm. CAS: 99-24-1 EINECS: 202-741-7 Índice Merck: 14,4345 |