3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
64.2
EUR
L06081.14
L06081.22
3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo ≥98%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Formula:
C₁₅H₂₂O₅ MW: 282,34 g/mol Pto. de fusión: 96…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002197 Núm. CAS: 1034-01-1 EINECS: 213-853-0 |