3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
131581000 131585000 131580025
ACRO131581000EA 35.9 EUR
ACRO131581000 ACRO131585000 ACRO131580025
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo 98%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Pto. Ebullición: 449 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…150 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002196
Núm. CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Índice Merck: 12,08044
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Loss on drying ≤0.5 % (110 °C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm