3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
A10877.06EA
35.1
EUR
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo ≥98%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo
Purity: 98%
CAS No.: 121-79-9
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 1877976
Merck Reference: 14,7859
MDL No.: MFCD00002196
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ MW: 212,2 g/mol Pto. Ebullición: 449 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146…150 °C Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002196 Núm. CAS: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Índice Merck: 14,7859 |