3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 65 EUR
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Pto. Ebullición: 449
Pto. de fusión: 145…148 °C
Densidad: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002196
Núm. CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Índice Merck: 12,08044
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3