Isoftalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Isophthalic acid dimethyl ester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 171 EUR
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Isoftalato de dimetilo 99%
Isoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C (16hPa)
Pto. de fusión: >66 °C
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008433
Núm. CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %