Isoftalato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Isophthalic acid dimethyl ester
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
B23779.0EEA
168
EUR
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
Isoftalato de dimetilo ≥98%
Isoftalato de dimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 1459-93-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 1912251
MDL No.: MFCD00008433
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 g/mol Pto. Ebullición: 282 °C Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1.194 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008433 Núm. CAS: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |