5-Aminoisoftalato de dimetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimetilo 5-aminoisoftalato
B20761.14
B20761.22
B20761.14EA
35.4
EUR
B20761.14
B20761.22
5-Aminoisoftalato de dimetilo 98%
5-Aminoisoftalato de dimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 99-27-4
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2116565
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209.2 g/mol Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008435 Núm. CAS: 99-27-4 EINECS: 202-743-8 |