5-Nitroisoftalato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dimetilo 5-nitroisoftalato
A10610.0B
A10610.30
A10610.0BEA
241
EUR
A10610.0B
A10610.30
5-Nitroisoftalato de dimetilo ≥98%
5-Nitroisoftalato de dimetilo
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Formula:
C₁₀H₉NO₆ MW: 239.18 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008429 Núm. CAS: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |