5-Hidroxiisoftalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimetilo 5-hidroxiisoftalato
356440100
356440250
ACRO356440100EA
49
EUR
ACRO356440100
ACRO356440250
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo 99%
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo
Formula:
C₁₀H₁₀O₅ MW: 210.19 g/mol Pto. de fusión: 162…165 °C |
Número MDL:
MFCD00134367 Núm. CAS: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 165 °C |
GC | ≥98.5 % |