5-Hidroxiisoftalato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimetilo 5-hidroxiisoftalato
B21565.18
B21565.09
B21565.30
B21565.18EA
115
EUR
B21565.18
B21565.09
B21565.30
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo ≥98%
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Formula:
C₁₀H₁₀O₅ MW: 210.19 g/mol Pto. de fusión: 162…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134367 Núm. CAS: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |