Ácido 5-aminoisoftalato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
181331000 181330250
ACRO181331000EA 75.8 EUR
ACRO181331000 ACRO181330250
Ácido 5-aminoisoftalato 98%
Ácido 5-aminoisoftalato
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. Ebullición: 515 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002522
Núm. CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)