Ácido 5-aminoisoftalato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A15074.18 A15074.30
A15074.18EA 41.9 EUR
A15074.18 A15074.30
Ácido 5-aminoisoftalato 95%
Ácido 5-aminoisoftalato
Purity: 95% CAS No.: 99-31-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2805628
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. Ebullición: 515 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002522
Núm. CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5