Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
117540050 117540010 117540250
ACRO117540050EA 87.3 EUR
ACRO117540050 ACRO117540010 ACRO117540250
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) 99%
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Pto. de fusión: 240…245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %