Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
A14331.03
A14331.06
A14331.14
A14331.03EA
30
EUR
A14331.03
A14331.06
A14331.14
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥99%
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Purity: 99%
CAS No.: 69-78-3
Molecular Formula: C14H8N2O8S2
Formula Weight: 396.36
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1896821
Formula:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ MW: 396,36 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007140 Núm. CAS: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |