Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0%
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
422592JEA 291 EUR
422592J 422593K
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0%
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Pto. de fusión: 240…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder