Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 42.9 EUR
CAYM400050-250 CAYM400050-100
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Pto. de fusión: 240…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4