Ácido 5-hidroxiisoftalico 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Hydroxyisophthalic acid

271390250 271391000 271395000
ACRO271390250EA 33 EUR
ACRO271390250 ACRO271391000 ACRO271395000
Ácido 5-hidroxiisoftalico 99%
Ácido 5-hidroxiisoftalico
Formula: C₈H₆O₅
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 297…303 °C
Número MDL: MFCD00002515
Núm. CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR