Ácido 5-hidroxiisoftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13845.0B A13845.18 A13845.30
A13845.0BEA 408 EUR
A13845.0B A13845.18 A13845.30
Ácido 5-hidroxiisoftalico ≥98%
Ácido 5-hidroxiisoftalico
Purity: 98% CAS No.: 618-83-7 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2693561 MDL No.: MFCD00002515
Formula: C₈H₆O₅
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002515
Núm. CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7