2-Fluoro-4-iodoanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22450.14
B22450.06
B22450.22
B22450.14EA
91.1
EUR
B22450.14
B22450.06
B22450.22
2-Fluoro-4-iodoanilina ≥99%
2-Fluoro-4-iodoanilina
Purity: 99%
CAS No.: 29632-74-4
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Flash Point:
Formula:
C₆H₅FIN Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 55…57 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011738 Núm. CAS: 29632-74-4 |