5-Fluoro-2-iodoanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L17723.03
L17723.06
L17723.03EA
50.7
EUR
L17723.03
L17723.06
5-Fluoro-2-iodoanilina ≥97%
5-Fluoro-2-iodoanilina
Purity: 97%
CAS No.: 255724-71-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Melting Point: 40-42°
Beilstein Reference: 8478850
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093953
Formula:
C₆H₅FIN MW: 237,02 g/mol Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 40…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093953 Núm. CAS: 255724-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |