4-Fluoro-2-iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25499.14
B25499.06
B25499.14EA
199
EUR
B25499.14
B25499.06
4-Fluoro-2-iodoanilina ≥98%
4-Fluoro-2-iodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 61272-76-2
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042584
Formula:
C₆H₅FIN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042584 Núm. CAS: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |