4-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
A15847.06
A15847.14
A15847.06EA
30.3
EUR
A15847.06
A15847.14
4-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 394-33-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 1950412
Formula:
C₆H₄FNO₃ Pto. de fusión: 73…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042528 Núm. CAS: 394-33-2 |