4-Fluoro-2,6-dinitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17309.03
A17309.06
A17309.03EA
35.3
EUR
A17309.03
A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 364-32-9
Molecular Formula: C6H3FN2O5
Formula Weight: 202.10
Melting Point: 50-56°
MDL No.: MFCD00179333
Formula:
C₆H₃FN₂O₅ MW: 202,1 g/mol Pto. de fusión: 50…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179333 Núm. CAS: 364-32-9 |