2-Fluoro-6-metoxifenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H26471.03 H26471.06
H26471.03EA 86.5 EUR
H26471.03 H26471.06
2-Fluoro-6-metoxifenol ≥97%
2-Fluoro-6-metoxifenol
Purity: 97% CAS No.: 73943-41-6 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.52 Boiling Point: 130-131°/36mm MDL No.: MFCD00075140
Formula: C₇H₇FO₂
MW: 142.13 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (36 mmHg)
Densidad: 1.23
Pto. de inflamación: 103 °C (218 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075140
Núm. CAS: 73943-41-6