4-Fluoro-2-metoxifenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22211.06
B22211.14
B22211.06EA
143
EUR
B22211.06
B22211.14
4-Fluoro-2-metoxifenol ≥97%
4-Fluoro-2-metoxifenol
Purity: 97%
CAS No.: 450-93-1
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 5425200
MDL No.: MFCD00070797
Formula:
C₇H₇FO₂ MW: 142.13 g/mol Pto. Ebullición: 195 °C Densidad: 1.25 Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070797 Núm. CAS: 450-93-1 |