4-Nitro-o-anísidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxi-4-nitroanilina
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 33 EUR
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anísidina 99%
4-Nitro-o-anísidina
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 364
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007363
Núm. CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %