4-Nitro-o-anísidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-4-nitroanilina
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 27.1 EUR
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anísidina ≥99%
4-Nitro-o-anísidina
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 364
Pto. de fusión: 138…142 °C
Densidad: 1.211
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007363
Núm. CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6