2-Nitro-p-anísidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
125960250
125961000
125965000
ACRO125960250EA
27.3
EUR
ACRO125960250
ACRO125961000
ACRO125965000
2-Nitro-p-anísidina 97%
2-Nitro-p-anísidina
Formula:
C₇H₈N₂O₃ Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…126 °C Pto. de inflamación: ≥ 200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007152 Núm. CAS: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Elemental Analysis | 18.13 to 19.07 % N |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |