2-Nitro-p-anísidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metoxi-2-nitroanilina
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
A11673.0EEA
468
EUR
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
2-Nitro-p-anísidina ≥99%
2-Nitro-p-anísidina
Purity: 99%
CAS No.: 96-96-8
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 880318
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007152
Formula:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 126…128 °C Pto. de inflamación: >200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007152 Núm. CAS: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |