Bario difenilamino-4-sulfonato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 301 EUR
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Bario difenilamino-4-sulfonato, Supelco®
Bario difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007497
Núm. CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM