5-Metoxi-2-nitrofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
335440010 335440050
ACRO335440010EA 126 EUR
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Metoxi-2-nitrofenol 98%
5-Metoxi-2-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₄
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100932
Núm. CAS: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %