(Metilsulfonil)benceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl sulphone
353040050 353040250
ACRO353040050EA 55.1 EUR
ACRO353040050 ACRO353040250
(Metilsulfonil)benceno 99%
(Metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. de fusión: 85…88 °C
Número MDL: MFCD00014741
Núm. CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %