(Metilsulfonil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl phenyl sulphone
A11727.09
A11727.18
A11727.09EA
55.2
EUR
A11727.09
A11727.18
(Metilsulfonil)benceno ≥98%
(Metilsulfonil)benceno
Purity: 98+%
CAS No.: 3112-85-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 1906914
Formula:
C₇H₈O₂S Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014741 Núm. CAS: 3112-85-4 EINECS: 221-476-8 |