Bencenosulfonamida 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 25.5 EUR
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Bencenosulfonamida 98+%
Bencenosulfonamida
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007930
Núm. CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %