Bencenosulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10891.0B
A10891.30
A10891.0BEA
96.1
EUR
A10891.0B
A10891.30
Bencenosulfonamida ≥98%
Bencenosulfonamida
Purity: 98+%
CAS No.: 98-10-2
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Flash Point: 250°(482°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1100566
MDL No.: MFCD00007930
Formula:
C₆H₇NO₂S MW: 157.19 g/mol Pto. de fusión: 151…154 °C Pto. de inflamación: 250 °C (482 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007930 Núm. CAS: 98-10-2 EINECS: 202-637-1 |