Bencenosulfonamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 35.7 EUR
8.21959.0100 8.21959.0500
Bencenosulfonamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bencenosulfonamida
Formula: C₆H₇NO₂S
Pto. de fusión: 149…152 °C
Número MDL: MFCD00007930
Núm. CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C