ω-Bromo-4-cianoacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
365360050
365360250
ACRO365360050EA
49
EUR
ACRO365360050
ACRO365360250
ω-Bromo-4-cianoacetofenona 97%
ω-Bromo-4-cianoacetofenona
Formula:
C₉H₆BrNO Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 85…88 °C |
Número MDL:
MFCD00052931 Núm. CAS: 20099-89-2 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
GC | ≥96.0 % |