ω-Bromo-2-nitroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(2-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-o-nitrofenilcetona, α-Bromo-2-nitroacetofenona, 2-Bromo-2'-nitroacetofenona
H30275.03
H30275.06
H30275.03EA
41
EUR
H30275.03
H30275.06
ω-Bromo-2-nitroacetofenona ≥98%
ω-Bromo-2-nitroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 6851-99-6
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Odour: Pungent
Melting Point: 53-56°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010294
Formula:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244.04 g/mol Pto. de fusión: 53…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010294 Núm. CAS: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8 II |