ω-Bromo-3-nitroacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromometil-m-nitrofenilcetona, α-Bromo-3-nitroacetofenona, 2-Bromo-3'-nitroacetofenona, 2-Bromo-1-(3-nitrofenil)etan-1-ona
137470250
137470050
ACRO137470250EA
78.4
EUR
ACRO137470250
ACRO137470050
ω-Bromo-3-nitroacetofenona 97%
ω-Bromo-3-nitroacetofenona
Formula:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244.04 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024512 Núm. CAS: 2227-64-7 EINECS: 218-764-0 UN: 3261 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥96.0 % |