ω-Bromo-4-nitroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4'-nitroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-p-nitrofenilcetona, α-Bromo-4-nitroacetofenona
305480100 305480500
ACRO305480100EA 44.5 EUR
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacetofenona 95%
ω-Bromo-4-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Pto. de fusión: 94…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007356
Núm. CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %