ω-Bromo-4-nitroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4'-nitroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-p-nitrofenilcetona, α-Bromo-4-nitroacetofenona
A15374.09 A15374.18
A15374.09EA 41.9 EUR
A15374.09 A15374.18
ω-Bromo-4-nitroacetofenona 95%
ω-Bromo-4-nitroacetofenona
Purity: 95% CAS No.: 99-81-0 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 393567 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00007356
Formula: C₈H₆BrNO₃
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007356
Núm. CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
ADR: 8,III