3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22091.14 B22091.06
B22091.14EA 268 EUR
B22091.14 B22091.06
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona ≥98%
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 1007-15-4 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 3088698 MDL No.: MFCD00042466
Formula: C₈H₆BrFO
Pto. Ebullición: 150 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 55…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042466
Núm. CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0