2,6-Dibromo-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17184.14
A17184.22
A17184.14EA
56
EUR
A17184.14
A17184.22
2,6-Dibromo-p-toluidina ≥98%
2,6-Dibromo-p-toluidina
Purity: 98+%
CAS No.: 6968-24-7
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2085782
Formula:
C₇H₇Br₂N Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007641 Núm. CAS: 6968-24-7 EINECS: 230-182-9 |