Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1283-25G C1283-500G C1283-100G
TCIAC1283-25GEA 22 EUR
TCIAC1283-25G TCIAC1283-500G TCIAC1283-100G
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…31 °C
Densidad: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00053224
Núm. CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&vid=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency