ω-Cloro-4-fluoroacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22188.14 B22188.22 B22188.36
B22188.14EA 28.6 EUR
B22188.14 B22188.22 B22188.36
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona ≥99%
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona
Purity: 99% CAS No.: 456-04-2 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 637860 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011652
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011652
Núm. CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II