4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 75.8 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona ≥97%
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115858
Núm. CAS: 151945-84-5
EINECS: None